Learn More
VITLAB™ Matraz aforado de polipropileno de clase B
Defina volúmenes de forma precisa con estos matraces para obtener mediciones exactas en aplicaciones de laboratorio. Los matraces aforados de polipropileno de clase B VITLAB™ incluyen una marca de calibración única que define el volumen calibrado de manera exacta.
Marca:  VITLAB™ 677941
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11807920
  • 85.25€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío
17-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Highly transparent
  • With ring mark individually calibrated to ‘In’
  • Class B tolerances according to DIN EN ISO 1042
  • Thermal stress up to 60°C does not permanently exceed the tolerance limits
  • To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
Especificaciones
Especificaciones
Yes
B
Screw
10 mL
90 mm
6
±0.08 mL
DIN EN ISO 1042
Polypropylene
Transparent
Polypropylene
NS 10/19 stopper
60°C