Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de polipropileno de clase B
Fabricados con polipropileno de alta claridad. Probetas de medición de perfil alto de polipropileno de clase B con escala impresa en azul que facilitan la evaluación volumétrica. La exposición a temperaturas de hasta 80 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error. Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
Marca:  BRAND™ 34828
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11813831
  • 67.45€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con polipropileno de alta claridad.
  • El perfil alto con escala impresa en azul proporciona una evaluación sencilla del volumen.
  • Clase B.
  • Cumple con las normas DIN12681 e ISO 6706.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • La exposición a temperaturas de hasta 80 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error.
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
Especificaciones
Especificaciones
50 ml
10/paquete
1 ml
80 °C
Redondo
Hexagonal
Probeta de medición graduada
±1 ml
10 paquetes
±1 ml
1 ml
Azul
200 mm