Learn More
VITLAB™ Probetas de medición de perfil bajo de polipropileno de clase B
Use these cylinders for food industry and volume measurement applications. VITLAB™ Class B Polypropylene Short Form Measuring Cylinders feature easy to read, raised scale and ring marks at the primary scale points.
Marca: VITLAB™ 645941
Detalles adicionales : Peso : 1.05000kg
Descripción
- Probeta graduada de polipropileno muy transparente
- Calibrado (pulgadas)
- Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706.
- La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
Especificaciones
Polipropileno | |
Clase B | |
20 ml | |
Redondo | |
Probeta graduada |
±20 ml | |
78 mm | |
± 20 ml | |
285 mm |