Learn More
Brand™ Class B AR-Glass/Soda Lime Glass SilberEterna™ Volumetric Bulb Pipet
These bulb pipettes provide the highest accuracy, maintained by strict statistical quality controls.
Marca:  Brand™ 29518
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11878271
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Conforme a DIN EN ISO 648
  • Perilla de 0,5 a 2 ml de capacidad suministradas en un paquete de 12
  • Perilla de 3 a 100 ml suministrados en un paquete de 6
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
DIN EN ISO 648
AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico
Ámbar
±0,07 ml
540 mm
B
6/pack
50 ml
Pipetas con perilla volumétrica