Learn More
Hirschmann™ Pipetas graduadas de tipo 3 clase AS con graduación azul & línea Schellbach
Código de producto. 13157909
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
2 ml
5 mL
20 mL
25 mL
Graduaciones:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,1 mL
Exactitud:
0,007 mL
0,01 mL
0,03 mL
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Product Code. Volumen (métrico) Graduaciones Exactitud unitSize
13157909 25 mL 0,1 mL 0,1 mL paquete de 6
13107909 1 mL 0,01 mL 0,007 mL paquete de 12
13117909 2 ml 0,02 mL 0,01 mL paquete de 12
13127909 5 mL 0,05 mL 0,03 mL paquete de 12
10505634 5 mL 0,1 mL 0,03 mL paquete de 12
13147909 20 mL 0,1 mL 0,1 mL paquete de 6
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13157909
Brand: Hirschmann™ 1110170
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Proporcionan exactitud volumétrica para sus necesidades de pipeteo
  • Conforme a DIN EN ISO 835
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Graduación azul con la línea Schellbach
  • Graduado hasta la punta, cero en la parte superior, tipo 3
  • Con tapón de algodón a partir de 5 ml
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Specifications
Exactitud 0,1 mL
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Calibración To Deliver
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 835
Clase AS
Material Soda Lime Glass
Graduado Sí
Color de graduación Azul
Graduaciones 0,1 mL
Tipo de graduación Línea Schellbach
Cantidad 6/Pack
Tolerancia 0.1 mL
Volumen (métrico) 25 mL
Tipo Graduated Pipet, Type 3
Desechables Reusable