Learn More
Hirschmann™ Clase AS Pipetas graduadas tipo 2, graduaciones azules
Código de producto. 10050073
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 mL
2 mL
5 mL
20 mL
25 mL
Graduaciones:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,1 mL
Exactitud:
± 0,006 mL
± 0,03 mL
± 0,1 mL
±0,01 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Exactitud unitSize
10050073 2 mL 0,1 mL ±0,01 mL paquete de 12
10776344 0,5 mL 0,01 mL ± 0,006 mL paquete de 12
10610214 2 mL 0,02 mL ±0,01 mL paquete de 12
10395203 5 mL 0,05 mL ± 0,03 mL paquete de 12
10203673 20 mL 0,1 mL ± 0,1 mL paquete de 6
10786344 25 mL 0,1 mL ± 0,1 mL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10050073 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 1101342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.52€
    82.20€ / paquete de 12
    Ahorro 6.32€
    7% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan exactitud volumétrica para sus necesidades de pipeteo
  • Conforme a DIN EN ISO 835
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Graduado hasta la punta, cero en la punta, tipo 2
  • Con tapón de algodón a partir de 5 ml
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fecha
Especificaciones
Exactitud ±0,01 mL
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 835
Clase AS
Material Vidrio sodocálcico
Esterilidad No estéril
Graduado Sí
Color de graduación Azul
Graduaciones 0,1 mL
Tipo de graduación Esmalte de color azul
Cantidad 12/Paq.
Tolerancia ±0,01 mL
Volumen (métrico) 2 mL
Tipo Pipeta graduada, tipo 2
Desechables Reutilizables