Learn More
Hirschmann™ Class AS Type 2 Graduated Pipettes, Amber Graduations
Provides volumetric accuracy for your pipetting needs
Marca: Hirschmann™ 1100335
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Conforme a DIN EN ISO 835
- Graduación del anillo de punto principal
- Graduado hasta la punta, cero en la punta, tipo 2
- Con tapón de algodón a partir de 5 ml
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
± 0,007 ml | |
Para el suministro | |
AS | |
No estéril | |
Ámbar | |
Graduaciones ámbar permanentes con color de difusión plateado | |
± 0,007 ml | |
Pipeta graduada, tipo 2 |
Esterilizable en autoclave | |
DIN EN ISO 835 | |
Vidrio sodocálcico | |
Sí | |
0,1 ml | |
12/paquete | |
1 ml | |
No |