Learn More
Hirschmann™ Class AS Brown Graduated Zero Point Measuring Pipettes
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs.
82.20€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 835 |
---|---|
Clase | AS |
Material | AR-GLAS |
Para utilizar con (aplicación) | Volumetric accuracy in pipetting |
Graduado | Yes |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10785004
|
Hirschmann™
1100342 |
2 ml |
82.20€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- With silver diffusion ink for permanent markings
- Brown graduation marks
- Main point ring graduation
- Zero point at bottom
- Manufactured from AR glass™ soda-lime glass with a smooth, non-porous surface
- Certified conformity, with dated batch identification
- Graduated to tip
- Calibrated for EX
- Type 2, DIN EN ISO 835
Especificaciones
DIN EN ISO 835 | |
AR-GLAS | |
Yes | |
0.1 mL | |
360 ±5 mm |
AS | |
Volumetric accuracy in pipetting | |
Brown | |
Diffusion ink | |
Measuring Pipet |