Learn More
Hirschmann Instruments™ Matraz aforado de vidrio con tapón de polietileno
Allows for precise, safe liquid measurement and handling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A USP Volumetric Flasks are manufactured from durable DURAN™ glass tubing and are available with a Batch Certificate of Performance, an Individual USP-Certificate of Performance, and a DAkkS-Certificate.
Marca:  Hirschmann Instruments™ 282018927
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10414483
  • 65.85€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío
03-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Blue graduations
  • With dated batch identification
  • With NS ground and polyethylene stopper
Especificaciones
Especificaciones
USP
Polyethylene
Borosilicate Glass
260 ± 5 mm
0.15 mL
A
500 mL
Yes
19/26 NS Standard Ground