Learn More
Brand™ Probetas de medición de PMP de clase A
Fabricadas con polimetilpenteno transparente (PMP) y cumplen con las normas DIN 12681 y ISO 6706. Las probetas de medición de PMP de clase A BRAND™ incluyen marcas DE-M en una tinta de impresión de gran calidad. La exposición a temperaturas de hasta 121°C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error. Se recomienda limpiar hasta un máx. de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
Marca: Brand™ 35120
19.33 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
Descripción
- Fabricadas con polimetilpenteno (PMP) transparente
- Cumple con las normas DIN12681 e ISO 6706.
- Calibrado para contener (TC, In).
- Incluye un certificado de lote.
- Marcas DE-M en una tinta de impresión de alta calidad especialmente utilizada en las probetas graduadas BRAND™.
- La exposición a temperaturas de hasta 121°C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error.
- Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
Especificaciones
25 ml | |
Marcas DE-M en tinta azul de alta calidad | |
Clase A | |
Paquete de 1 | |
Esterilizable en autoclave | |
121°C | |
Redondo | |
Hexagonal | |
Probeta de medición graduada |
PMP | |
Paquete de 1 | |
Certificado de lote | |
0,5 ml | |
±0.25mL | |
0,5 ml | |
Azul | |
170 mm |