Learn More
VITLAB™ PFA Volumetric Flasks with Screw Caps
These PFA Volumetric Flasks with Screw Caps feature individually calibrated, durable ring markings for ease of reading in the laboratory.
Marca: VITLAB™ 107397
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- La alta transparencia simplifica la verificación del menisco
- Los tapones de rosca de PFA ayudan a proteger contra la contaminación exterior y las fugas
- Cumple las tolerancias de clase A según DIN EN ISO 1042
- Fácil de limpiar: esterilizable en autoclave a 121 °C sin afectar a las tolerancias&
- Marcas duraderas fáciles de leer
- Limite la temperatura de limpieza a 60 °C para conservar la marca de anillo&
Especificaciones
Sí | |
PFA | |
100 ml | |
180 mm | |
1 | |
±0,10 ml | |
A | |
63 mm |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparente | |
PFA | |
Tapón de rosca | |
60 °C | |
Esterilizable en autoclave | |
Tapón de rosca |