Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A con boquilla
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Measuring Cylinders, Schellbach Graduation are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
Marca: Hirschmann™ 2220180
Detalles adicionales : Peso : 0.25200kg
Descripción
- Con boquilla, graduación de anillo de puntos principales
- Graduación en tinción azul, Schellbach
- Certificado de conformidad, con certificado de lote fechado
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Redondo | |
±0,5 ml | |
A | |
260 mm | |
Vidrio | |
1 ml |
DIN EN ISO 4788 | |
Hexagonal | |
Probeta de medición graduada | |
Azul | |
100 ml | |
0,5 |