Learn More
Duran™ Class A Clear Glass Volumetric Flask with Individual Certificate
Designed for precise measurement of specified liquid amounts, preparation and storage of standard solutions.
71.90€ - 164.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1042 and H
Clase A
Material del tapón Polyethylene
Color Clear
Graduado Yes
Ver más especificaciones
Productos 13
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
15280886 Duran™
246795458
1000 mL NS 24/29 132.00€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2019
Añadir a la cesta
15270876 Duran™
246790151
1 mL NS 7/16 93.35€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2019
Añadir a la cesta
15250886 Duran™
246792555
100 mL NS 14/23 78.70€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2019
Añadir a la cesta
15240886 Duran™
246792452
100 mL NS 12/21 78.35€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2019
Añadir a la cesta
15210896 Duran™
246796351
2000 mL NS 23/32 164.00€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2019
Añadir a la cesta
15260886 Duran™
246793251
200 mL NS 14/23 83.65€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2019
Añadir a la cesta
15210886 Duran™
246791259
20 mL NS 10/19 71.90€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2019
Añadir a la cesta
15270886 Duran™
246793654
250 mL NS 14/23 85.15€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2019
Añadir a la cesta
15280876 Duran™
246790254
2 mL NS 7/16 93.35€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2019
Añadir a la cesta
15220886 Duran™
246791456
25 mL NS 10/19 71.90€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2019
Añadir a la cesta
15220896 Duran™
246797356
5 L NS 34/35 143.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2019
Añadir a la cesta
15290886 Duran™
246794453
500 mL NS 19/26 93.05€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2019
Añadir a la cesta
15230886 Duran™
246791756
50 mL NS 12/21 74.60€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • With one graduation mark and ergonomic polyethylene stopper
  • White printed image
  • Maximum recommended temperature without affecting accuracy (at 20°C): 250°C
  • Temperature resistance PE Stopper: -40° to +80°C
  • Includes individual certificate and certificate of conformity
Calibration is based on the poured in volume (In) at a +20°C reference temperature. The volume content tolerances conform to accuracy class A, the accuracy limits of the German weights and measures regulations and DIN and ISO specifications
Especificaciones
Especificaciones
ISO 1042 and H
Polyethylene
Yes
A
Clear
Borosilicate Glass, Duran Glass