Learn More
Duran™ Class A Clear Glass Volumetric Flask with Batch Certificate
Designed for precise measurement of specified liquid amounts, preparation and storage of standard solutions.
29.90€ - 122.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1042 and H
Clase A
Material del tapón Polyethylene
Color Clear
Graduado Yes
Ver más especificaciones
Productos 13
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
15280866 Ver documentos Duran™
246782451
100 mL NS 12/21 36.35€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
29-11-2019
Añadir a la cesta
15290866 Ver documentos Duran™
246782554
100 mL NS 14/23 36.75€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
29-11-2019
Añadir a la cesta
15210866 Ver documentos Duran™
246780159
1 mL NS 7/16 51.40€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 2
Añadir a la cesta
15200876 Ver documentos Duran™
246783259
200 mL NS 14/23 41.65€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
29-11-2019
Añadir a la cesta
15250866 Ver documentos Duran™
246781258
20 mL NS 10/19 29.90€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
03-12-2019
Añadir a la cesta
15210876 Ver documentos Duran™
246783653
250 mL NS 14/23 43.20€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
29-11-2019
Añadir a la cesta
15230876 Ver documentos Duran™
246785457
1000 mL NS 24/29 89.25€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
29-11-2019
Añadir a la cesta
15250876 Ver documentos Duran™
246786359
2000 mL NS 23/32 122.00€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
29-11-2019
Añadir a la cesta
15260866 Ver documentos Duran™
246781455
25 mL NS 10/19 29.90€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
29-11-2019
Añadir a la cesta
15220866 Ver documentos Duran™
246780253
2 mL NS 7/16 51.40€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
29-11-2019
Añadir a la cesta
15260876 Ver documentos Duran™
246787355
5 L NS 34/35 122.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
29-11-2019
Añadir a la cesta
15220876 Ver documentos Duran™
246784452
500 mL NS 19/26 51.10€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
29-11-2019
Añadir a la cesta
15270866 Ver documentos Duran™
246781755
50 mL NS 12/21 32.65€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
29-11-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • With one graduation mark and ergonomic polyethylene stopper
  • White printed image
  • Maximum recommended temperature without affecting accuracy (at 20°C): 250°C
  • Temperature resistance PE Stopper: -40° to +80°C
  • Includes batch certificate and certificate of conformity
Calibration is based on the poured in volume (In) at a +20°C reference temperature. The volume content tolerances conform to accuracy class A, the accuracy limits of the German weights and measures regulations and DIN and ISO specifications
Especificaciones
Especificaciones
ISO 1042 and H
Polyethylene
Yes
A
Clear
Borosilicate Glass, Duran Glass