Learn More
Duran™ Class A Clear Glass Volumetric Flask
Designed for precise measurement of specified liquid amounts, preparation and storage of standard solutions.
75.50€ - 172.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1042, USP and H
Clase A
Material del tapón Polyethylene
Color Clear
Graduado Yes
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15230936 Ver documentos Duran™
246712556
100 mL 82.65€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
05-11-2019
Añadir a la cesta
15270936 Ver documentos Duran™
246715459
1000 mL 138.00€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
05-11-2019
Añadir a la cesta
15280936 Ver documentos Duran™
246716352
2000 mL 172.00€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
08-11-2019
Añadir a la cesta
15240936 Ver documentos Duran™
246713252
200 mL 87.80€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
05-11-2019
Añadir a la cesta
15250936 Ver documentos Duran™
246713655
250 mL 89.45€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
05-11-2019
Añadir a la cesta
15210936 Ver documentos Duran™
246711457
25 mL 75.50€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
05-11-2019
Añadir a la cesta
15260936 Ver documentos Duran™
246714454
500 mL 97.65€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
05-11-2019
Añadir a la cesta
15220936 Ver documentos Duran™
246711757
50 mL 78.35€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
05-11-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • With one graduation mark and ergonomic polyethylene stopper
  • White printed image
  • Maximum recommended temperature without affecting accuracy (at 20°C): 250°C
  • Temperature resistance PE Stopper: -40° to +80°C
  • Includes USP individual certificate and certificate of conformity
Calibration is based on the poured in volume (In) at a +20°C reference temperature. The volume content tolerances conform to accuracy class A, the accuracy limits of the German weights and measures regulations and DIN and ISO specifications
Especificaciones
Especificaciones
ISO 1042, USP and H
Polyethylene
Yes
Borosilicate Glass, Duran Glass
A
Clear
2 Pack