Learn More
Hirschmann™ Class A Volumetric Pipettes with Amber Stain Graduation, USP
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy according to USP standards for your pipetting needs. Hirschmann™ Class A Volumetric Pipettes with Amber Stain Graduation are manufactured from clear AR-Glas™.
57.00€ - 69.90€
Especificaciones
Clase | A |
---|---|
Material | Vidrio sodocálcico |
Graduado | Sí |
Color de graduación | Marrón |
Cantidad | 6/paq. |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11731526
|
Hirschmann™
134016027 |
10 ml | 440 mm | 0,02 mL |
57.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15665455
|
Hirschmann™
134015027 |
4 ml | 400 mm | 0,001 mL |
59.10€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12851783
|
Hirschmann™
134016427 |
15 ml | 500 mm | 0,03 mL |
69.90€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15685455
|
Hirschmann™
134015627 |
6 ml | 400 mm | 0,01 mL |
68.10€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15605465
|
Hirschmann™
134015727 |
7 ml | 419 mm | 0,01 mL |
68.10€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Certificado conforme USP por pipeta• Trazabilidad total con número de serie
• Trazabilidad total
• Pipeta aforada USP
Especificaciones
A | |
Sí | |
6/paq. |
Vidrio sodocálcico | |
Marrón | |
Pipeta de medición |