Learn More
Fisherbrand™ Matraz aforado de vidrio borosilicatado de clase A
Permite la manipulación de líquidos segura y precisa en el laboratorio. Los matraces aforados de vidrio de borosilicato de clase A Fisherbrand™ tienen una escala de cerámica azul y una base hexagonal.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Cumple con ISO 1042, DIN 12664 Parte I y BS1792
- Vidrio de borosilicato de alta resistencia química
- Cada matraz está numerado de forma individual para su identificación y trazabilidad
Especificaciones
ISO 1042, DIN 12664 apartado I, BS1792 | |
500 ml | |
260 mm | |
±0,25 | |
A |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
2 | |
Sí | |
95 mm |