Learn More
Duran™ Class A Amber Glass Volumetric Flask with Individual Certificate
Designed for precise measurement of specified liquid amounts, preparation and storage of standard solutions.
91.00€ - 226.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1042 and H
Clase A
Material del tapón Polyethylene
Color Amber
Graduado Yes
Ver más especificaciones
Productos 12
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
15260916 Ver documentos Duran™
246776358
2000 mL NS 29/32 226.00€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-11-2019
Añadir a la cesta
15220916 Ver documentos Duran™
246773258
200 mL NS 14/23 108.00€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-11-2019
Añadir a la cesta
15270906 Ver documentos Duran™
246771257
20 mL NS 10/19 91.00€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-11-2019
Añadir a la cesta
15230916 Ver documentos Duran™
246773652
250 mL NS 14/23 115.00€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-11-2019
Añadir a la cesta
15280906 Ver documentos Duran™
246771454
25 mL NS 10/19 91.00€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-11-2019
Añadir a la cesta
15240916 Ver documentos Duran™
246774451
500 mL NS 19/26 130.00€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-11-2019
Añadir a la cesta
15290906 Ver documentos Duran™
246771754
50 mL NS 12/21 93.65€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-11-2019
Añadir a la cesta
15250906 Ver documentos Duran™
246770955
5 mL NS 10/19 91.00€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-11-2019
Añadir a la cesta
15250916 Ver documentos Duran™
246775456
1000 mL NS 24/29 183.00€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-11-2019
Añadir a la cesta
15200916 Ver documentos Duran™
246772459
100 mL NS 12/21 94.35€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-11-2019
Añadir a la cesta
15210916 Ver documentos Duran™
246772553
100 mL NS 14/23 94.50€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-11-2019
Añadir a la cesta
15260906 Ver documentos Duran™
246771051
10 mL NS 10/19 91.00€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-11-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • With one graduation mark and ergonomic polyethylene stopper
  • White printed image
  • Maximum recommended temperature without affecting accuracy (at 20°C): 250°C
  • Temperature resistance PE Stopper: -40° to +80°C
  • Includes individual certificate and certificate of conformity
Calibration is based on the poured in volume (In) at a +20°C reference temperature. The volume content tolerances conform to accuracy class A, the accuracy limits of the German weights and measures regulations and DIN and ISO specifications
Especificaciones
Especificaciones
ISO 1042 and H
Polyethylene
Yes
Borosilicate Glass, Duran Glass
A
Amber
2 Pack