Learn More
Erlab Cabina de seguridad del tipo II con doble ventilación y sistema de biodescontaminación integrado
Solis Premium se distingue por su elegante diseño, su tecnología única y sus características
12179.00€ - 19267.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Norma EN 12469-2000 |
---|---|
Material de la cámara | Acero inoxidable |
Tipo de producto | Cabina de seguridad para productos biológicos |
Salidas | 2 |
Tomas | Descontaminación con H202 |
Código de producto | Marca | Modelo | Consumo energético (punto de ajuste de funcionamiento) | Consumo energético (modo de flujo reducido) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Consumo energético (punto de ajuste de funcionamiento) | Consumo energético (modo de flujo reducido) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17746634
|
Erlab
HOT19842 |
Solis Premium 1200 | 170 W | 90 W |
12746.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17756634
|
Erlab
HOT19845 |
Solis Premium 1800 | 310 W | 115 W |
19267.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17766634
|
Erlab
HOT19846 |
Solis Premium 900 | 150 W | 80 W |
12179.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17776634
|
Erlab
HOT19847 |
Solis Premium 1500 | 290 W | 105 W |
15499.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Un filtro HEPA H14 de gran eficacia elimina las partículas del aire ambiente antes de suministrar aire a la cámara de manipulación: se filtra el 99,999% de las partículas > 0,3 μm.
- La tasa de extracción es del 38% y la tasa de recirculación es del 62%.
- Cuerpo exterior de acero con revestimiento de polvo de poliéster curado, muy liso y por tanto fácil de limpiar y descontaminar.
- Cámara de acero inoxidable de grado 304L con acabado cepillado. Interior liso para una limpieza rápida y fácil.
- Ventana frontal eléctrica y corredera con un ángulo de 10° de vidrio laminado, conforme a la norma EN12469.
Especificaciones
Norma EN 12469-2000 | |
Cabina de seguridad para productos biológicos | |
Descontaminación con H202 | |
Pantalla táctil | |
Control de voz | |
1506 mm |
Acero inoxidable | |
2 | |
600 mm | |
Protección del manipulador | |
USB-A, DOP |