Learn More
Honeywell™ Class 1 Plastic Cartridge A1B1E1 for Organic Vapors and Acid Gas
Descrizione
- Protects against organic vapor, acid gas and particulates
- Excellent filtration efficiency over extensive period of time
- Lower profile and lightweight for optimal comfort
- Low profile does not obstruct the field of vision
- Threaded connector is easy to attach
Specifica
Specifica
| Cartridge Type | Class 1 plastic cartridge |
| Certifications/Compliance | EC Category PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EC Certification: 2259, EC Attestation: 2259, EN 2259 |
| For Use With (Application) | Protects against organic vapor, acid gas and particulates |
| Quantity | 4 Pair/Box, 8 Boxes/Cs. |
| Weight (Metric) | 122.5 g |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?