Learn More
Sartorius Bandeja única Claristep™
La bandeja Claristep™ es un componente de la estación Claristep™. La estación y la bandeja se utilizan para procesar el filtro Claristep™. La bandeja de la estación se puede cambiar y pedir por separado.
Marca:  Sartorius 17C--S1
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Código de producto. 15549714
  • 138.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Solo una bandeja
Descripción
Descripción
  • Multiplex de hasta 8 muestras
  • No se necesita fuente de vacío
  • No se necesita fuente de alimentación
  • Amarillo
Especificaciones
Especificaciones
600 μl
Temperatura ambiente
Bandeja única
Tiras de 8 pocillos
Solo una bandeja
HPLC (cromatografía de líquidos de alto rendimiento)
Preparación de muestras analíticas, aclaración