Learn More
Sartorius Claristep™ Filter, 0.45 μm
Make light work of a tedious task. Use Claristep™ Filter Units to remove particles from samples prior to analytics. The filters are suitable for small sample volumes of 60 to 600 μL and are used without syringe. Syringeless filters and simple manual processing simplify sample clarification.
309.00€ - 1335.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | De 60 to 600 μl |
---|---|
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
Línea de productos | Claristep™ |
Para utilizar con (aplicación) | HPLC (cromatografía de líquidos de alto rendimiento) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15544899
|
Sartorius
17C06FT---96 |
96 paq. |
309.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15554899
|
Sartorius
17C06FT--480 |
480 paq. |
1335.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Process samples without a vacuum source or a power supply
- Multiplexing of up to 8 samples
- Syringeless
- Suitable for low sample volumes
- Non-sterile
- Hydrophilic
- Diameter: 9.7 mm
- Membrane Filter Material: Regenerated cellulose (RC)
- Housing Material: Polypropylene (PP) Housing
Especificaciones
De 60 to 600 μl | |
Temperatura ambiente | |
HPLC (cromatografía de líquidos de alto rendimiento) | |
Preparación de muestras analíticas, clarificación |
0,45 μm | |
Claristep™ | |
Filtro sin jeringa |