Learn More
Sartorius Claristep™ Filter, 0.2 μm
Make light work of a tedious task. Use Claristep™ Filter Units to remove particles from samples prior to analytics. The filters are suitable for small sample volumes of 60 to 600 μL and are used without syringe. Syringeless filters and simple manual processing simplify sample clarification.
Marca:  Sartorius 17C07FT---96
233.45 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21653" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15564899
  • 309.00€ / paquete de 96
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Procese las muestras sin una fuente de vacío o una fuente de alimentación
  • Multiplexación de hasta 8 muestras
  • Sin jeringa
  • Adecuado para volúmenes de muestra bajos
  • No estéril
  • Hidrófilo
  • Diámetro: 9,7 mm
  • Material del filtro de membrana: Celulosa regenerada (RC)
  • Material de la carcasa Carcasa de polipropileno (PP)
Especificaciones
Especificaciones
De 60 to 600 μl
Temperatura ambiente
96 paq.
Filtro sin jeringa
0,2 μm
Claristep™
HPLC (cromatografía de líquidos de alto rendimiento)
Preparación de muestras analíticas, clarificación