Learn More
Sampling Systems™ Recipientes de abrazaderas
Los recipientes de abrazaderas Sampling Systems™ son ideales para aplicaciones higiénicas exigentes, ya que están fabricados de acero inoxidable de alta calidad.
Marca:  Sampling Systems™ A566-05
Detalles adicionales : Peso : 5.95820kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15869691
  • 605.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Recipientes multiuso
  • Acero inoxidable 316L
  • Interior sin fisuras
  • Se suministra con tapa, abrazadera y junta de silicona (grado aceptable por la FDA)
  • Amplia tapa de triple abrazadera de 100 mm de diámetro BS 4825-3
  • Acabado satinado
  • Asas laterales
  • El cuello presenta un ángulo de 60° para facilitar la descarga de polvo
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable (316 l)
180 mm
Tapa, abrazadera y junta de silicona
5 L
262 mm