Learn More
Ácido citronélico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026703
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
502-47-6
C10H18O2
170.25
MFCD00002728
GJWSUKYXUMVMGX-UHFFFAOYNA-N
citronellic acid, 3,7-dimethyl-6-octenoic acid, rhodinolic acid, citronellate, rhodinic acid, 6-octenoic acid, 3,7-dimethyl, fema no. 3142, citronellicacid, callitrol, acmc-20apjr
10402
CHEBI:80507
ácido 3,7-dimetiloct-6-enoico
CC(CCC=C(C)C)CC(O)=O
502-47-6
C10H18O2
170.25
MFCD00002728
GJWSUKYXUMVMGX-UHFFFAOYNA-N
citronellic acid, 3,7-dimethyl-6-octenoic acid, rhodinolic acid, citronellate, rhodinic acid, 6-octenoic acid, 3,7-dimethyl, fema no. 3142, citronellicacid, callitrol, acmc-20apjr
10402
CHEBI:80507
ácido 3,7-dimetiloct-6-enoico
CC(CCC=C(C)C)CC(O)=O
Citronellic acid was used in synthesis of stereoisomers of 3,11- dimethylnonacosan-2-one and 29-hydroxy-3,11-dimethylnonacosan-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido citronélico se utilizaba en la síntesis de estereoisómeros de 3,11-dimetilnonacosan-2-ona y 29-hidroxi-3,11-dimetilnonacosan-2-ona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Citronellic acid
Densidad 0.923
Punto de ebullición 121°C to 122°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4535
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.25
Porcentaje de pureza 94%