Learn More
Citric Acid, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Catalog Number p-5391484
Click to view available options
Cantidad:
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
5949-29-1
C6H10O8
210.138
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
22230
CHEBI:31404
ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico; hidrato
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
5949-29-1
C6H10O8
210.138
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
22230
CHEBI:31404
ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico; hidrato
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Nombre del producto químico o material Citric Acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.14
Grado FCC/Farmacopea Estadounidense
Cantidad 500g
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1 l = 1,54kg