Learn More
Ácido cítrico, sal trisódica dihidrato, 99 %, para bioquímica, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250g
1kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Citric acid, trisodium salt dihydrate |
Absorbancia | (0,1 M, agua), (0,1 M, agua) a 0 nm, 0,01 máx. a 260 nm, 0,01 máx. a 280 nm |
Punto de fusión | >300,0 °C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.99 |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O |
Cantidad | 1kg |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua:720 g/l (25 °C).Otras solubilidades: insoluble en alcohol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.09 |
Porcentaje de pureza | 0.99 |