Learn More
Ácido cítrico, sal trisódica al 98 %, anhidro, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593407
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
68-04-2
C6H5Na3O7
258.07
MFCD00012462
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
sodium citrate, trisodium citrate, citrosodine, sodium citrate anhydrous, citrosodina, natrocitral, citnatin, citreme, citrosodna, trisodium citrate, anhydrous
6224
CHEBI:53258
trisodio;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
68-04-2
C6H5Na3O7
258.07
MFCD00012462
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
sodium citrate, trisodium citrate, citrosodine, sodium citrate anhydrous, citrosodina, natrocitral, citnatin, citreme, citrosodna, trisodium citrate, anhydrous
6224
CHEBI:53258
trisodio;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Citric acid, trisodium salt
Punto de fusión de 300,0 °C
Color Blanco
Temperatura de inflamación de 290 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 8737
Información de solubilidad Solubilidad en agua:500 g/l (20 °C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.07
Porcentaje de pureza 0.98
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino