Learn More
Ácido cítrico, sal monosódica, 99 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10411261
38.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
18996-35-5
C6H7NaO7
214.11
MFCD00013067
SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N
bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:?
131675399
ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico; hidrógeno molecular; sodio
[HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
18996-35-5
C6H7NaO7
214.11
MFCD00013067
SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N
bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:?
131675399
ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico; hidrógeno molecular; sodio
[HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Citric acid, monosodium salt
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 209.0°C to 215.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2Na
Cantidad 500 g
Beilstein 03, 563
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.11
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino