Learn More
Citric Acid Monohydrate, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Catalog Number p-7071954
102.95 EUR hasta el 2024-03-31
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1kg
25kg
5949-29-1
C6H10O8
210.138
MFCD00149972
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
22230
CHEBI:31404
ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico; hidrato
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
5949-29-1
C6H10O8
210.138
MFCD00149972
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
22230
CHEBI:31404
ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico; hidrato
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Tested according to European Pharmacopoeia
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Citric Acid Monohydrate
Nombre de nota Tested according to Ph.Eur.
Fórmula lineal HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4018641
Información de solubilidad Soluble en acetato de etilo (5,28 g/100 g), acetato de amilo (5,98 g/100 g), éter dietílico (2,17 g/100 g), metanol (197 g/100 g), cloroformo (0,007 g/100 g)
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.14g/mol
Cantidad 1kg
Temperatura de inflamación 173 °C (343,4 °F)