Learn More
Citric Acid Monohydrate, for Amino Acid Analysis, Fisher Chemical™
Catalog Number 10670321
Click to view available options
Cantidad:
500g
1 kg
5949-29-1
149972
5949-29-1
149972
pH 1,8
Punto de fusión de 135 °C
Color Blanco
Fórmula molecular C6H8O7·H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.15g/mol
Cantidad 500g
Envase Jarra de plástico para polvo
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.