Learn More
Citric Acid Monohydrate, for Amino Acid Analysis, Fisher Chemical™
Catalog Number 10020050
Click to view available options
Cantidad:
500g
1 kg
5949-29-1
210.14
149972
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate
O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
5949-29-1
210.14
149972
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate
O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
pH 1.8
Punto de fusión 135°C
Color Blanco
Fórmula molecular C6H10O8
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.15g/mol
Cantidad 1 kg
Envase Jarra de plástico para polvo
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ácido Cítrico
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.