Learn More
Sal de diamonio de ácido cítrico, ACS, 98,0-103,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050224
18.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3012-65-5
C6H14N2O7
226.19
MFCD00013068
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
13710713
CHEBI:63076
azano; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
[NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3012-65-5
C6H14N2O7
226.19
MFCD00013068
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
13710713
CHEBI:63076
azano; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
[NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Citric acid diammonium salt is used in pharmaceuticals, rust proofing, cotton printing and plasticizers. It is also used as a reagent for the determination of phosphate in fertilizers, and as a buffering agent, chelating agent and source of nitrogen in chicken food supplements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Citric acid diammonium salt
Densidad 1.48 g/mL
Olor Inodoro
Cantidad 100 g
Índice Merck 14512
Información de solubilidad Soluble in water. Slightiy soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.19
Porcentaje de pureza 98.0 to 103.0%
Grado ACS
Forma física Granular
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.