Learn More
Ácido cítrico, sal de diamonio 99 %, para bioquímica, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 12655137
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
C6H14N2O7
226.19
MFCD00013068
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
13710713
CHEBI:63076
azano; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
[NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
C6H14N2O7
226.19
MFCD00013068
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
13710713
CHEBI:63076
azano; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
[NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Citric acid, diammonium salt
Densidad 1.5000g/mL
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Índice Merck 15509
Gravedad específica 1.5
Información de solubilidad Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.19
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Bioquímica
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid, diammonium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.