Learn More
Citric acid, diammonium salt, 99+%, for biochemistry, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 448025000
Detalles adicionales : CAS : 3012-65-5 Peso : 0.50000kg
Cantidad. 500g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12665137
  • 130.20€ / 500 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
3012-65-5
226.19
ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
CHEBI:63076
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.N
C6H14N2O7
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
13710713
azane;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
Especificaciones
Citric acid, diammonium salt
1.5000g/mL
1.5
3012-65-5
C6H14N2O7
ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
azane;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
13710713
226.19
Biochemistry
0.001% max
Plastic bottle
500g
99+%
15,509
Solubility in water: soluble
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.N
226.19
CHEBI:63076
99+%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Citric acid, diammonium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos