Learn More
Sal de diamonio ácido cítrico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050004
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2kg
3012-65-5
C6H14N2O7
226.19
MFCD00013068
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
13710713
CHEBI:63076
diammonium 3-carboxy-3-hydroxypentanedioate
[NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
3012-65-5
C6H14N2O7
226.19
MFCD00013068
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
13710713
CHEBI:63076
diammonium 3-carboxy-3-hydroxypentanedioate
[NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Citric acid diammonium salt is used in pharmaceuticals, rust proofing, cotton printing and plasticizers. It is used as a reagent for the determination of phosphate in fertilizers, and as a buffering agent, chelating agent and source of nitrogen in chicken food supplements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Citric acid diammonium salt
Color Blanco
Densidad 1.48 g/mL
Olor Inodoro
Fórmula lineal HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)2
Cantidad 100 g
Índice Merck 14512
Información de solubilidad Soluble in water. Slightiy soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.19
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Granular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.