Learn More
Sal de diamonio ácido cítrico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2kg
Descripción
Citric acid diammonium salt is used in pharmaceuticals, rust proofing, cotton printing and plasticizers. It is used as a reagent for the determination of phosphate in fertilizers, and as a buffering agent, chelating agent and source of nitrogen in chicken food supplements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Citric acid diammonium salt |
Color | Blanco |
Densidad | 1.48 g/mL |
Olor | Inodoro |
Fórmula lineal | HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)2 |
Cantidad | 500g |
Índice Merck | 14512 |
Información de solubilidad | Soluble in water. Slightiy soluble in alcohol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.19 |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.