Learn More
Ácido cítrico, al 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080737
Click to view available options
Cantidad:
250g
1000g
5000g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
77-92-9
C6H8O7
192.12
MFCD00011669
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
311
CHEBI:30769
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
77-92-9
C6H8O7
192.12
MFCD00011669
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
311
CHEBI:30769
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido cítrico es el agente de control de pH y ácidos orgánicos más ampliamente utilizado en alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y aplicaciones técnicas. Se utiliza en preparaciones farmacéuticas, especialmente en comprimidos efervescentes. Se utiliza como conservante natural.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, éter, dimetilsufoxido y etilacetato.
Notas
Higroscópico. Incompatible con alcalinos, bases, nitratos metálicos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Citric acid
pH 1,6
Punto de fusión De 153 °C a 154 °C
Beilstein 782061
Índice Merck 14,2326
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,ether,dimethylsufoxide and ethylacetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.13
Porcentaje de pureza ≥99%
Densidad 1,665
Cantidad 250g
Olor Inodoro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.