missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Citrato, solución de tampón de 0,5 M, pH 6,0

Catalog Number p-7042843
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6132-04-3
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6132-04-3

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,5 m
Peso molecular 294,10
pH 6,0
Cantidad 250mL
Olor Inodoro
Contenido y almacenamiento Manténgase en frío
Formulario Líquido

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'