Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrato, solución de tampón de 0,5 M, pH 4,5
Catalog Number p-7041722
53.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6132-04-3
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6132-04-3
Citric acid is used as a substrate for citrate lyase, a buffer component, an anticoagulant. For anticoagulation use it is typically used at a concentration of approximately 0.129 M.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido cítrico se utiliza como sustrato para citrato liasa, un componente del tampón, un anticoagulante. Para la anticoagulación suele usarse una concentración de aproximadamente 0,129 M.
Solubilidad
Completamente miscible con agua. Insoluble en etanol.
Notas
Refrigerar. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,5 m
Peso molecular 294,10
pH 4,5
Cantidad 250mL
Olor Inodoro
Contenido y almacenamiento Manténgase en frío
Formulario Líquido