Learn More
Citral, cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023096
15.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5392-40-5
C10H16O
152.24
MFCD00006997
WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
citral, geranial, trans-citral, 3,7-dimethylocta-2,6-dienal, geranialdehyde, e-citral, citral a, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, alpha-citral, lemsyn gb
638011
CHEBI:16980
(2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dienal
CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5392-40-5
C10H16O
152.24
MFCD00006997
WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
citral, geranial, trans-citral, 3,7-dimethylocta-2,6-dienal, geranialdehyde, e-citral, citral a, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, alpha-citral, lemsyn gb
638011
CHEBI:16980
(2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dienal
CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Citral
Nombre de nota cis + trans
Punto de fusión <-10°C
Densidad 0.888
Punto de ebullición 228°C to 229°C
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Índice de refracción 1.488
Cantidad 50 g
Beilstein 1721871
Índice Merck 14,2322
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 95%