Learn More
Anhídrido citracónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10006303
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
616-02-4
C5H4O3
112.08
MFCD00005522
AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
citraconic anhydride, 2,5-furandione, 3-methyl, 2-methylmaleic anhydride, methylmaleic anhydride, 3-methylmaleic anhydride, citraconic acid anhydride, monomethylmaleic anhydride, maleic anhydride, methyl, 2-methylmaleicanhydride, unii-105np7pmxx
12012
3-metilfuran-2,5-diona
CC1=CC(=O)OC1=O
616-02-4
C5H4O3
112.08
MFCD00005522
AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
citraconic anhydride, 2,5-furandione, 3-methyl, 2-methylmaleic anhydride, methylmaleic anhydride, 3-methylmaleic anhydride, citraconic acid anhydride, monomethylmaleic anhydride, maleic anhydride, methyl, 2-methylmaleicanhydride, unii-105np7pmxx
12012
3-metilfuran-2,5-diona
CC1=CC(=O)OC1=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Citraconic anhydride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 6°C to 7°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2450g/mL
Punto de ebullición 213°C
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4700 to 1.472
Cantidad 25 g
Beilstein 17, 440
Gravedad específica 1.245
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Citraconic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.