Learn More
cis-Diclorodiaminaplatino(II), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10791155
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
15663-27-1
Cl2H6N2Pt
300.04
MFCD00011623
BSJGASKRWFKGMV-UHFFFAOYSA-L
cis-DDP
dichloroplatinumbis(ylium) diamine
N.N.Cl[Pt++]Cl
15663-27-1
Cl2H6N2Pt
300.04
MFCD00011623
BSJGASKRWFKGMV-UHFFFAOYSA-L
cis-DDP
dichloroplatinumbis(ylium) diamine
N.N.Cl[Pt++]Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material cis-Dichlorodiamineplatinum(II)
Punto de fusión 277.0°C
Nombre de nota 99.99%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 64.0 to 66% (Pt)
Fórmula lineal Pt(NH3)2Cl2
Índice Merck 15, 2316
Información de solubilidad Solubility in water: 0.25g/100mL (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.05
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-Dichlorodiamineplatinum(II)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.