Learn More
Alfa Aesar™ cis-Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II), 99.9% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 039667.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11374617
  • 118.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD00009881
Especificaciones
cis-Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II)
1g
MFCD00009881
Crystalline
Hygroscopic
(metals basis)
386.19
99.9%