Learn More
Dihidrato de cis-diclorobis(2,2'-bipiridina)rutenio(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10552422
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material cis-Dichlorobis(2, 2'-bipyridine)ruthenium(II) dihydrate
CAS 15746-57-3
Color Negro
Análisis elemental 98.5% min. (ex Ru)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C20H16Cl2N4Ru·2H2O
Número MDL MFCD00015504
Cantidad 1 g
Sinónimo cis-dichlorobis 2,2'-bipyridine ruthenium ii dihydrate, 99, cis-dichlorobis 2,2'-bipyridine-ruthenium ii dihydrate
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Clave InChI NHKTUSUPCAKVHT-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CC=CC=N2.C1=CC=NC(=C1)C2=CC=CC=N2.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru+2]
Nombre IUPAC 2-piridin-2-ilpiridina; rutenio(2+); dicloruro; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 520.38
PubChem CID 71463877
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.38
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-Dichlorobis(2,2'-bipyridine)ruthenium(II) dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.