Learn More
Ácido cis,cis-mucónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10414725
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1119-72-8
C6H6O4
142.11
MFCD00085266
TXXHDPDFNKHHGW-ZPUQHVIOSA-N
cis,cis-muconic acid, 2z,4z-hexa-2,4-dienedioic acid, cis,cis-muconate, unii-2g78tuq51g, cis,cis-2,4-hexadienedioic acid, 2,4-hexadienedioic acid, z,z, 2z,4z-hexadienedioic acid, cis,cis-hexadienedioate, z,z-2,4-hexadienedioic acid, 2,4-hexadienedioic acid
5280518
CHEBI:16508
OC(=O)\C=C\C=C\C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1119-72-8
C6H6O4
142.11
MFCD00085266
TXXHDPDFNKHHGW-ZPUQHVIOSA-N
cis,cis-muconic acid, 2z,4z-hexa-2,4-dienedioic acid, cis,cis-muconate, unii-2g78tuq51g, cis,cis-2,4-hexadienedioic acid, 2,4-hexadienedioic acid, z,z, 2z,4z-hexadienedioic acid, cis,cis-hexadienedioate, z,z-2,4-hexadienedioic acid, 2,4-hexadienedioic acid
5280518
CHEBI:16508
OC(=O)\C=C\C=C\C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material cis, cis-Muconic acid
Punto de fusión 194°C to 195°C
Color Beige-amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH=CHCH=CHCO2H
Cantidad 10 g
Índice Merck 15, 6385
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble in boiling water. Other solubilities: sparingly soluble in diethyl ether
Nombre IUPAC Ácido (2Z,4Z)-hexa-2,4-dienodioico
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino