Learn More
dihidrato cis,cis-1,3,5-ciclohexanotriol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate |
Punto de fusión | 108.0°C to 110.0°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble in hot water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.19 |
Porcentaje de pureza | 98% |