Learn More
dihidrato cis,cis-1,3,5-ciclohexanotriol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15500604
100.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
60662-54-6
C6H12O3·2H2O
168.19
MAPLMYMZLRIJSP-UHFFFAOYSA-N
cis,cis-1,3,5-cyclohexanetriol dihydrate, cis,cis-1,3,5-trihydroxycyclohexane, cis-phloroglucitol, 1s,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, ciscis-135-cyclohexanetrioldihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol-water 1/2, cis cis-1 3 5-cyclohexanetriol dihydrate, 1r,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate
16211857
ciclohexano-1,3,5-triol; dihidrato
C1C(CC(CC1O)O)O.O.O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
60662-54-6
C6H12O3·2H2O
168.19
MAPLMYMZLRIJSP-UHFFFAOYSA-N
cis,cis-1,3,5-cyclohexanetriol dihydrate, cis,cis-1,3,5-trihydroxycyclohexane, cis-phloroglucitol, 1s,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, ciscis-135-cyclohexanetrioldihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol-water 1/2, cis cis-1 3 5-cyclohexanetriol dihydrate, 1r,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate
16211857
ciclohexano-1,3,5-triol; dihidrato
C1C(CC(CC1O)O)O.O.O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate
Punto de fusión 108.0°C to 110.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 98%