Learn More
Hidrato de cis-Bis(2,2'-bipiridina)diclororutenio(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10039021
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
98014-14-3
C20H16Cl2N4Ru
484.35
MFCD00150005
MGAJEYXQYJBLQL-UHFFFAOYSA-L
cis-bis 2,2'-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate, bis bipyridyl dichlororuthenium hydrate, 2,2'-bipyridine-dichlororuthenium-water 2/1/1, cis-dichlorobis 2,2'-bipyridine ruthenium ii, cis-bis 2,2'-bipyridine dichlororuthenium ii monohydrate, cis-bis 2,2-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate, cis-bis-2,2'-bipyridine ruthenium ii chloride,hydrate, cis-bis 2,2 inverted exclamation marka-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate
16211844
Cl[Ru]Cl.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1
98014-14-3
C20H16Cl2N4Ru
484.35
MFCD00150005
MGAJEYXQYJBLQL-UHFFFAOYSA-L
cis-bis 2,2'-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate, bis bipyridyl dichlororuthenium hydrate, 2,2'-bipyridine-dichlororuthenium-water 2/1/1, cis-dichlorobis 2,2'-bipyridine ruthenium ii, cis-bis 2,2'-bipyridine dichlororuthenium ii monohydrate, cis-bis 2,2-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate, cis-bis-2,2'-bipyridine ruthenium ii chloride,hydrate, cis-bis 2,2 inverted exclamation marka-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate
16211844
Cl[Ru]Cl.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material cis-Bis(2, 2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
Color Negro a verde
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Based on Carbon)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Nombre IUPAC diclororutenio;2-piridin-2-ilpiridina;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.35
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.