Learn More
cis-4-Hydroxy-D-proline, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 204912500
Detalles adicionales : CAS : 2584-71-6 Peso : 0.05025kg
Cantidad. 250mg
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10404395
  • 23.70€ / 250 miligramos
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
2584-71-6
131.131
PMMYEEVYMWASQN-QWWZWVQMSA-N
440014
(2R,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
C5H9NO3
MFCD00005252
cis-4-hydroxy-d-proline, h-d-cis-hyp-oh, 2r,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, d-cis-hydroxyproline, d-allo-hydroxyproline, d-proline, 4-hydroxy-, 4r, 4r-4-hydroxy-d-proline, d-cis-4-hydroxyproline, cis-4-hydroxy-d-prolin, 2r,4r-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid
CHEBI:16231
C1C(CNC1C(=O)O)O
Especificaciones
cis-4-Hydroxy-D-proline
99%
Authentic
22, I, 546
cis-4-hydroxy-d-proline, h-d-cis-hyp-oh, 2r,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, d-cis-hydroxyproline, d-allo-hydroxyproline, d-proline, 4-hydroxy-, 4r, 4r-4-hydroxy-d-proline, d-cis-4-hydroxyproline, cis-4-hydroxy-d-prolin, 2r,4r-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid
PMMYEEVYMWASQN-QWWZWVQMSA-N
(2R,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
440014
131.13
Powder
+58° (24°C c=2,water)
250mg
2584-71-6
C5H9NO3
MFCD00005252
10, 4762
Glass bottle
C1C(CNC1C(=O)O)O
131.131
CHEBI:16231
+56° to +60° (24°C, 589nm) (c=2, water)
≥98.5%
White
Videos
SDS Documentos